Kluczowe dokumenty
RTN10
GenElute™ Mammalian Total RNA Miniprep Kit
sufficient for 10 purifications
Synonim(y):
GenElute™ Mammalian RNA Kit, Gen Elute
Wybierz wielkość
433,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
433,00 zł
Polecane produkty
zastosowanie
sufficient for 10 purifications
Poziom jakości
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
15-25°C
Opis ogólny
denaturation of macromolecules and inactivation of RNases. Addition of ethanol causes RNA to bind when the lysate is spun through a silica membrane in a microcentrifuge tube. After washing to remove contaminants, RNA is eluted in 50-100 μL of Elution Solution. Up to 150 μg of total RNA can be isolated in less than 30 minutes.
If all traces of DNA contamination must be eliminated, further treatment with DNase I is recommended. DNase I digestion can be performed while the RNA is bound to the GenElute Binding Column using the On-Column DNase I Digestion Set (DNASE10 and DNASE70). Alternatively, for more stringent removal of contaminating DNA, the final RNA preparation can be treated with Amplification Grade DNase I (AMPD1).
Zastosowanie
Cechy i korzyści
- Purifies total RNA from up to 107 cells or 40 mg of tissue per prep
- Yields up to 150 μg of pure, concentrated total RNA per prep
- Recover RNA from as few as 100 cells
- Simple and efficient–12 to 18 preps in 30 minutes
- Faster than gravity flow anion exchange methods
- No cumbersome steps associated with resins and magnetic slurries
- 40% more purifications per kit than the leading supplier
Inne uwagi
Zasada
Informacje prawne
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Liver,Heart
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
77.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
25 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
profile of the IGF1 gene in Malabari and Attappady Black goats of India
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.