Wybierz wielkość
16 610,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
16 610,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 100 μL (library)
pkg of 200 μL (primer 1)
pkg of 200 μL (primer 2)
stężenie
1 ng/μL (library)
25 μM (primer 1)
25 μM (primer 2)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Biblioteka Target ID to pula cDNA obejmująca cały transkryptom, wyprodukowana przy użyciu zastrzeżonego procesu. Każda biblioteka jest testowana pod kątem reprezentacji genów, aby zapewnić solidne pokrycie biblioteki. Biblioteka jest dostarczana w gotowym do użycia formacie DNA, z wystarczającą ilością materiału do wielu badań przesiewowych w całym genomie.
Biblioteka Target ID to pula plazmidów, z których każdy zawiera ludzki cDNA wstawiony do regionu 3′-UTR białka fuzyjnego kinazy tymidynowej-zeocyny (Tkzeo). Podwójna selekcja pozwala użytkownikowi na transfekcję komórek i jednoczesne przesiewanie całej biblioteki, wybierając najpierw stabilne transformanty, a następnie, po wprowadzeniu interesującego miRNA lub ncRNA, docelowe cDNA. Wybrane cDNA są identyfikowane przez sekwencjonowanie
Pobierz dane głębokiego sekwencjonowania biblioteki target ID.
Komponenty
Primer 1: 200μl (25μM), frozen liquid, store at -10°C to -25°C
Primer 2: 200μl (25μM), frozen liquid, store at -10°C to -25°C
Informacje prawne
wymagane, ale niedostarczone
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)