D3404
Plasmid DNA from E. coli RRI
pUC19, buffered aqueous solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Poziom jakości
Postać
buffered aqueous solution
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
InChI
1S/C15H31N3O13P2/c16-13-1-7(20)11(28-13)5-25-32(21,22)31-9-3-15(18)29-12(9)6-26-33(23,24)30-8-2-14(17)27-10(8)4-19/h7-15,19-20H,1-6,16-18H2,(H,21,22)(H,23,24)
Klucz InChI
AWBASQCACWFTGD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Foreign DNA inserted at the MCS abolishes the ability to catabolize lactose. Lactose-positive, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid) form blue colonies on plates containing ampicillin and X-Gal; lactose-negative, ampicillin-resistant colonies (host strain containing plasmid with foreign DNA inserted at the MCS) form white colonies on this medium. The orientations of the MCS regions in the pUC plasmids are analogous to those of the corresponding M13 phage.
Komponenty
Zasada
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
disturbance suppression for nanostructure
imaging
Protokoły
Preparation for biodegradable nanoparticles and their use in transfection protocols .
Przygotowanie biodegradowalnych nanocząstek i ich zastosowanie w protokołach transfekcji.