Wstecz
UV-VIS detectable IEF Marker solution
Products
Marka
Sigma-Aldrich (2)
Postać fizyczna
Metoda sterylizacji
Filtruj produkty
Showing 1-2 of 2
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
90423
UV-VIS detectable IEF Marker solution,
pI 6.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered
Rozwiń
Wyświetl ceny
52033
UV-VIS detectable IEF Marker solution,
pI 9.6, 1 mg/mL in 10 mM NaOH, 0.45 μm filtered