Przejdź do
88635
5-Thio-D-glucose
≥98.0% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5060,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.22
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
243-798-8
Beilstein/REAXYS Number:
1865193
MDL number:
5060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
color
white to off-white
mp
135-138 °C (lit.)
SMILES string
OC[C@H]1S[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O5S/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
KNWYARBAEIMVMZ-DVKNGEFBSA-N
Application
5-Thio-D-glucose (Glc-5S), a thiosugar hexokinase inhibitor, is used to control/reduce the rate of glycolysis in vivo.
Biochem/physiol Actions
Potent, competitive inhibitor of the cellular transport of D-glucose and of D-glucose mediated insulin release.[1][2] Inhibitor of spermatogenesis.[3]
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G08861655538153
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
mp
135-138 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
white to off-white
color
white to off-white
color
-
color
-
optical activity
[α]/D 220.0±5.0°, c = 1 in 0.1 M HCl
optical activity
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
optical activity
[α]/D 135.0±5.0°, c = 1 in DMF/H2O 1:1
optical activity
[α]/D -84.0±4.0°, c = 1 in H2O
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)