Przejdź do
G0886
4-O-β-Galactopyranosyl-D-mannopyranose
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
2-epi-Lactose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
874,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
874,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D 24.00 to 30.00°, c = 9.00-11.00 mg/mL in water
technique(s)
HPLC: suitable
color
white to off-white
solubility
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
SMILES string
OCC1OC(OC2C(O)C(O)OC(CO)C2O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)7(17)8(18)12(22-3)23-10-6(16)4(2-14)21-11(20)9(10)19/h3-20H,1-2H2
InChI key
QIGJYVCQYDKYDW-UHFFFAOYSA-N
Application
4-O-β-Galactopyranosyl-D-mannopyranose (2-epi-Lactose, 2-epilactose), a nondigestible epimer of lactose, may be used to study its value as a prebiotic sugar that promotes intestinal mineral, especially calcium, absorption.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6404M240548260
description
≥98.0% (HPLC)
description
BioXtra, ≥99% (HPLC)
description
β-galactosidase substrate
description
suitable for microbiology, ≥99.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98.00% (TLC)
assay
≥99.0%, ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: soluble 49.00-51.00 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
water: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)