Key Documents
73361
Bis[2-(N-succinimidyl-oxycarbonyloxy)ethyl] sulfone
≥97.0% (CHN)
Synonim(y):
BSOCOES
About This Item
Próba
≥97.0% (CHN)
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
mp
169-173 °C
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(=O)N1OC(=O)OCCS(=O)(=O)CCOC(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C14H16N2O12S/c17-9-1-2-10(18)15(9)27-13(21)25-5-7-29(23,24)8-6-26-14(22)28-16-11(19)3-4-12(16)20/h1-8H2
Klucz InChI
XUDGDVPXDYGCTG-UHFFFAOYSA-N
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3