Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
63020-016
Sigma-Aldrich
7809 Tkanka
Trial kit, for room temp preservation of DNA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
klasa czystości
Molecular Biology
for molecular biology
Formularz
liquid
zastosowanie
3 reactions
temp. przechowywania
room temp
Cechy i korzyści
  • Chroni DNA w tkankach, komórkach i materiale biopsyjnym przed degradacją w temperaturze pokojowej.
  • Kompatybilny z większością dalszych zastosowań, np. PCR, qPCR i sekwencjonowaniem.
  • Opcjonalna funkcja suszenia pozwala na długotrwałe przechowywanie
  • Zmniejsza koszty przechowywania i wysyłki oraz usprawnia zarządzanie przestrzenią laboratoryjną
Opakowanie
3 probówki x 500 μL
Informacje prawne
DNAgard is a registered trademark of Biomatrica
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael A Gray et al.
FEMS microbiology ecology, 83(2), 468-477 (2012-09-15)
Field collections of environmental samples, for example corals, for molecular microbial analyses present distinct challenges. The lack of laboratory facilities in remote locations is common, and preservation of microbial community DNA for later study is critical. A particular challenge is
A Allen-Hall et al.
Forensic science international. Genetics, 6(5), 653-657 (2012-01-25)
Disaster victim identification (DVI) poses unique challenges for forensic personnel. Typical scenarios may involve many bodies or body parts to identify in remote locations with limited access to laboratory facilities and in extreme temperatures. Transportation of tissue samples to a
Steven B Lee et al.
Forensic science international. Genetics, 6(1), 31-40 (2011-02-18)
The ability to properly collect, analyze and preserve biological stains is important to preserving the integrity of forensic evidence. Stabilization of intact biological evidence in cells and the DNA extracts from them is particularly important since testing is generally not