Merck
56799
Supelco
Micro particles based on silicon dioxide
size: 0.15 μm
Synonim(y):
Mikrosfera dwutlenku krzemu, mikrokrzem (rozmiar: 0,15 μm)
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
Aby zapytać o ten produkt 56799, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
analytical standard
Formularz
aqueous suspension
stężenie
5% (solids)
wielkość cząstki
0.15 μm
Mw/Mn
0.10
Zastosowanie
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Klucz InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Mikrocząstki na bazie dwutlenku krzemu (rozmiar: 0,15 μm) są idealne do określenia profilu rozkładu wielkości cząstek (PSD) układu cząstek.
Rozmiar cząstek 0,15 μm jest charakteryzowany za pomocą wirówki talerzowej CPS DC24000.
Zastosowanie
Kulki z dwutlenku krzemu, 0,15 μm, mają szeroki zakres zastosowań, od stosowania jako środek przepływowy po zastosowania elektryczne i medyczne.
Używany do regularnej kalibracji i sprawdzania przyrządów do pomiaru wielkości cząstek. Używany również do produkcji mikroporowatych zespołów grafenowych.[1]
Cechy i korzyści
  • nadaje się do rutynowego monitorowania, testowania i korygowania kalibracji przyrządów
  • wielkość cząstek identyfikowalna z normami NIST i SRM
  • dostępny w opakowaniu 5 ml jako czysta próbka
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 4
1 of 4
Tunable three-dimensional graphene assembly architectures through controlled diffusion of aqueous solution from a micro-droplet
Bae JG, et al.
NPG Asia materials, 8(11), e329-e329 (2016)
Surachate Kalasin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(4), 2317-2324 (2010-02-10)
This paper explores the particle-level dynamics involved in the capture of gently flowing microparticles on adhesive planar surfaces, governed by electrostatic interactions. The work focuses on conditions which produce sustained microparticle rolling, useful for the development of microfluidic devices which
Jason S Kim et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 398(6), 2373-2382 (2010-06-08)
Micron-sized particles have primarily been used in microfabricated flow cytometers for calibration purposes and proof-of-concept experiments. With increasing frequency, microparticles are serving as a platform for assays measured in these small analytical devices. Light scattering has been used to measure