Kluczowe dokumenty
55496
Hydroxyapatite
′high resolution′
Synonim(y):
Calcium phosphate hydroxide, Durapatite, Hydroxylapatite
About This Item
Polecane produkty
pojemność
≥1.2 mg/g, dry material binding capacity (DNA)
≥15 mg/g, dry material binding capacity (BSA)
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[Ca++].O[Ca+].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/5Ca.3H3O4P.H2O/c;;;;;3*1-5(2,3)4;/h;;;;;3*(H3,1,2,3,4);1H2/q5*+2;;;;/p-10
Klucz InChI
XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D
Inne uwagi
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves