Kluczowe dokumenty
52944
Anti-Rabbit IgG−Abberior® STAR 488 antibody produced in goat
for STED application
Synonim(y):
Abberior® STAR 488-Anti-Rabbit IgG antibody produced in goat
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
dostępność
available only in USA and Canada
stężenie
~1 mg/mL
fluorescencja
λex 503 nm; λem 524 nm in PBS, pH 7.4
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 503 (PBS pH 7.4), 504 (H2O), 507 (MeOH + 0.1% TFA)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 65 000 (PBS pH 7.4), 80 000 (H2O), 85 000 (MeOH + 0.1% TFA)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,28 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,14 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 524 (PBS pH 7.4), 525 (H2O), 531 (MeOH + 0.1% TFA)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 590 - 610
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,89 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 3,9 (PBS pH 7.4)
Zastosowanie
- for fluorescent immunohistochemistry in prostate cancer cell lines, PPC-1 and TSU-Pr1
- for immunofluorescence in HeLa and monkey kidney COS-7 cells
- for STED (stimulated emission depletion) microscopy in OLN-t40-α-syn cells (oligodendroglial cells)
Przydatność
Komentarz do analizy
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3