Kluczowe dokumenty
51972
Supelco
Micro particles based on polystyrene, dark blue
size: 1 μm
Synonim(y):
Latex beads from PS, dark blue
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Formularz
suspension (aqueous)
sieciowanie krzyżowe
0 % cross-linked
stężenie
5% (solids)
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)