Kluczowe dokumenty
50552
Calcium phosphate
Reagent for transient & stable DNA transfections
Synonim(y):
β-Calcium phosphate tribasic, β-Tricalcium phosphate, tert-Calcium phosphate, tri-Calcium (ortho)phosphate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Formularz
powder
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Ca++].[Ca++].[Ca++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
Klucz InChI
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Opis ogólny
Zastosowanie
- transient and stable transfection of wide range of cell types
- drug delivery systems
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?