Przejdź do
50246
Poloxamer 407, micronized
Synonim(y):
Poly(ethylene glycol)-block-poly(propylene glycol)-block-poly(ethylene glycol)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
MDL number:
2910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
mol wt
~9840-14600 g/mol
Quality Segment
composition
oxyethylene content, 71.5-74.9%
impurities
≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic, ≤20 ppm heavy metals, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
ign. residue
≤0.30%
color
APHA: ≤120
particle size distribution
, coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS), , coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS)
pH
5.0-7.5(1:10), 5.0-7.5(1:40)
suitability
complies for Infrared spectrum
SMILES string
O2C(C2)C.O1CC1
InChI
1S/C3H6O.C2H4O/c1-3-2-4-3;1-2-3-1/h3H,2H2,1H3;1-2H2
InChI key
RVGRUAULSDPKGF-UHFFFAOYSA-N
Application
The Poloxamer 407 grades are poloxamers from the extensive line of block copolymers. They are widely used as a thickening agent and gel binder.
Analysis Note
residual solvents (GLC-HS)
1,4-dioxane ≤5 ppm, ethylene glycol ≤620 ppm ( verified on random samples only)
Other Notes
average molecular weight/mass 9840-14600 g/mol; average molecular mass 10000-14600 g/mol
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7897315759K4894
description
-
description
-
description
-
description
solid
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
complies for Infrared spectrum
suitability
-
suitability
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
mol wt
~9840-14600 g/mol
mol wt
~7680-9510 g/mol
mol wt
~7680-9510 g/mol
mol wt
8.400 g/mol
impurities
≤20 ppm heavy metals, ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤0.75% water, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤2 ppm arsenic, ≤0.4% total ash, 50-125 ppm butylhydroxytoluene
impurities
organic volatile impurities, complies (meets USP requirements), ≤0.4% total ash, ≤0.75% water, ≤5 ppm 1,4-dioxane, 50-125 ppm butylhydroxytoluene, ≤1 ppm ethylene oxide, ≤20 ppm heavy metals, ≤5 ppm propylene oxide
impurities
≤5 ppm propylene oxide, ≤20 ppm heavy metals, ≤1.0% water, ≤0.25% ethylene glycol and diethylene glycol, ≤2 ppm arsenic traces, ≤5 ppm dioxan, 50-150 ppm butylhydroxytoluene, ≤0.4% total ash, ≤1 ppm ethylene oxide
impurities
-
particle size distribution
, coeff var ≤50% (residue, No. 270 USS), , coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
particle size distribution
, coeff var ≤50% (residue, No 270 USS), , coeff var ≤10% (residue, No. 140 USS)
particle size distribution
-
particle size distribution
-
ign. residue
≤0.30%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.30%
ign. residue
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)