Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
JC2, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócPomoc techniczna
Pozwól nam pomócPowiązane kategorie
Physical form
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Disclaimer
Product not available in all regions or countries. Analyte Specific Reagent in the United States. Analytical and performance characteristics are not established. To request more information on this product, please contact technical services at 800-665-7284 or email: [email protected]
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?