Kluczowe dokumenty
40357
Sigma-Aldrich
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
low sulfate content
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Formularz
powder
jakość
low sulfate content
masa cząsteczkowa
Mw ~20,000
skład
sulfur content, 8-13%
rozpuszczalność
water: soluble
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Dekstran jest polimerem anhydroglukozy. Składa się w około 95% z wiązań alfa-D-(166). Pozostałe (163) wiązania odpowiadają za rozgałęzienie dekstranu.
Zastosowanie
Siarczan dekstranu (Sigma) może być stosowany do wytrącania lipoproteiny HDL z próbek ludzkiego osocza. [1]
Siarczan dekstranu jest rutynowo stosowany do selektywnego wytrącania lipoprotein, hybrydyzacji sond DNA unieruchomionych na błonach, uwalniania DNA z kompleksów DNA-histon oraz hamowania wiązania RNA z rybosomami.
Uwaga dotycząca przygotowania
Dekstrany Sigma pochodzą z Leuconostoc mesenteroides.
Inne uwagi
Aby uzyskać kompleksowe zrozumienie naszej szerokiej gamy Dextrans do badań, zachęcamy do odwiedzenia naszej strony strony kategorii Węglowodany.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
M Navab et al.
Journal of lipid research, 42(8), 1308-1317 (2001-08-03)
We have developed a novel and rapid cell-free assay of the ability of HDL to prevent the formation of or inactivate oxidized phospholipids. HDL was tested for its ability to inhibit the oxidation of LDL, or inhibit the oxidation of
Aaron H Rose et al.
Inflammatory bowel diseases, 21(9), 2005-2015 (2015-06-16)
An important role has emerged for calpain enzymes in regulating inflammation with one isoform, calpain-2, particularly important for macrophage activation. The goal of this study was to determine the therapeutic potential of a synthetic calpain-2 inhibitor, zLLY-CH2F, for colitis and
Produkty
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.