Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
EP103, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (371R-24), vial of 0.1 mL concentrate Research Use Only (371R-24-RUO), vial of 0.5 mL concentrate (371R-25), vial of 1.0 mL concentrate (371R-26), vial of 1.0 mL concentrate Research Use Only (371R-26-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute Research Use Only (371R-27-RUO), vial of 1.0 mL pre-dilute ready-to-use (371R-27), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use (371R-28), vial of 7.0 mL pre-dilute ready-to-use Research Use Only (371R-28-RUO)
Powiązane kategorie
General description
Physical form
Preparation Note
Note: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Download the latest released IFU
Note: This IFU may not apply to your specific product lot.
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?