Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4960,00 zł |
Informacje o tej pozycji
4960,00 zł
Quality Segment
assay
≥95.0% (sum of isomers)
contains
≤2.5% α-Tocopherol as stabilizer
concentration
~10% in corn oil
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C(C)=C\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C=C(/C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C40H56/c1-33(2)19-13-23-37(7)27-17-31-39(9)29-15-25-35(5)21-11-12-22-36(6)26-16-30-40(10)32-18-28-38(8)24-14-20-34(3)4/h11-12,15-22,25-32H,13-14,23-24H2,1-10H3/b12-11+,25-15+,26-16+,31-17+,32-18+,35-21+,36-22+,37-27+,38-28+,39-29+,40-30+
InChI key
OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95.0% (sum of isomers) | assay - | assay ≥98.0% (sum of isomers, HPLC) | assay - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −70°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| concentration ~10% in corn oil | concentration - | concentration - | concentration - |
| contains ≤2.5% α-Tocopherol as stabilizer | contains - | contains BHT as stabilizer | contains - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?