Kluczowe dokumenty
3445-005-01
9390 9391 Ekstrakt z błony podstawnej ze zredukowanym czynnikiem wzrostu, 9392
size 5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
stężenie
14-16 mg/mL
rozmiar
5 mL
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Hodowla 3D to metoda hodowli komórkowej, która zapewnia komórkom niezbędną strukturę i sygnały sygnalizacyjne do bezpośredniej rekonstrukcji architektury tkanki, a metody te zapewniają fizjologicznie przewidywalne modele in vitro do oceny rozwoju i chorób. Normalne komórki łączą się w organiody, które strukturalnie przypominają ich tkanki emanujące, wykazują spolaryzowaną morfologię, podlegają regulacji cyklu komórkowego i wytwarzają białka specyficzne dla tkanek. Podczas gdy komórki nowotworowe łączą się w struktury podobne do guza, pozbawione zorganizowanej architektury lub regulacji cyklu komórkowego i wykazujące markery specyficzne dla guza w zależności od stopnia złośliwości.
Postać fizyczna
Roztwór w pożywce Dulbecco Modified Eagle's bez czerwieni fenolowej, z 10 ug/ml siarczanu gentamycyny.
Inne uwagi
Testy funkcjonalne:
Tube formation assay - BME promuje tworzenie struktur podobnych do naczyń włosowatych przez ludzkie (HBMVEC; HUVEC) lub mysie (SVEC4-10) komórki śródbłonka.
3D Culture - Basement Membrane Extract promuje różnicowanie ludzkiej linii komórek nabłonkowych pochodzących z gruczołu sutkowego (MCF-10A) lub ludzkiej prostaty (PC-3) w struktury groniaste.
Testy sterylności:
9392 - Negatywny wynik testu PCR na obecność mykoplazmy; 17 szczepów bakterii i wirusów zwykle uwzględnianych w testach produkcji przeciwciał u myszy (MAP) oraz 13 dodatkowych mysich czynników zakaźnych, w tym LDEV, łącznie 31 organizmów i wirusów. Nie wykryto wzrostu bakterii ani grzybów po inkubacji w temperaturze 37°C przez 14 dni zgodnie z wytycznymi USP dotyczącymi testów sterylności. Stężenie endotoksyny = 8 EU/ml w teście LAL.
Warunki przechowywania i stabilność produktu:
Produkt jest stabilny przez co najmniej 3 miesiące od daty wysyłki, jeśli jest przechowywany w temperaturze -20°C w ręcznie rozmrażanej zamrażarce. Aby uzyskać optymalną stabilność, należy przechowywać w temperaturze -80°C. Unikać cykli zamrażania i rozmrażania.
Informacje prawne
3-D Culture Matrix is a trademark of Trevigen, Inc.
Cultrex is a registered trademark of Trevigen, Inc.
PathClear is a registered trademark of Trevigen, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)