Merck
28918
Sigma-Aldrich
Cyclohexane
for luminescence, ≥99.5%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
Beilstein:
1900225
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12190000
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
for luminescence
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
≥99.5%
temp. samozapłonu
500 °F
granice wybuchowości
9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
tw
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
gęstość
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
fluorescencja
λex 200-600 nm; λem 300-800 nm (corresponds)
λ
1 cm path, H2O reference
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.7
λ: 220 nm Amax: 0.32
λ: 230 nm Amax: 0.11
λ: 240 nm Amax: 0.04
λ: 250 nm Amax: 0.008
λ: 260 nm Amax: 0.003
ciąg SMILES
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Klucz InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Trevor James Morgan et al.
PloS one, 10(8), e0136511-e0136511 (2015-08-27)
A reactor was designed and commissioned to study the fast pyrolysis behavior of banagrass as a function of temperature and volatiles residence time. Four temperatures between 400 and 600°C were examined as well as four residence times between ~1.0 and