Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human umbilicus (normal arteries)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
smooth muscle
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
HUASMC został wykorzystany do badania wpływu jadu węża na komórki mięśni gładkich (Mora, 2008); mechanizmu wydzielania receptora (pro)reniny (Yoshikawa, 2011) i roli proteasomów (Martin, 2014) w rozwoju chorób sercowo-naczyniowych; oraz do opracowania nowych powierzchni materiałów hamujących proliferację komórek mięśni gładkich, umożliwiając jednocześnie adhezję i proliferację komórek śródbłonka w celu zmniejszenia ryzyka związanego z implantami naczyniowymi (Kanie, 2012). Charakterystyka: pozytywny dla ekspresji alfa-aktyny specyficznej dla komórek mięśni gładkich.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek mięśni gładkich zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| relevant disease(s) diabetes; stroke; cardiovascular diseases | relevant disease(s) arthritis; diabetes; cardiovascular diseases | relevant disease(s) arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases | relevant disease(s) arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases |
| morphology smooth muscle | morphology Endothelial | morphology Endothelial | morphology Endothelial |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| biological source human umbilicus (normal arteries) | biological source human umbilicus (normal arteries) | biological source human umbilicus (normal veins) | biological source human umbilicus (normal veins) |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?