Przejdź do
200P-05N
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej: HUVEC, noworodkowe, połączone
Synonim(y):
Komórki HUVEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilicus (normal veins)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
1110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human umbilicus (normal veins)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) stanowią klasyczny system modelowy do badania wielu aspektów funkcji śródbłonka i chorób, takich jak normalna, nienormalna i związana z nowotworem angiogeneza, stres oksydacyjny, niedotlenienie i szlaki związane ze stanem zapalnym w śródbłonku w warunkach normalnych i patologicznych, powikłania sercowo-naczyniowe związane z różnymi chorobami, sposób działania i efekty ochrony układu sercowo-naczyniowego różnych związków itp.
Application
angiogeneza, szlaki sygnałowe komórek, migracja, inwazja, czynniki wzrostu, tworzenie rurek, homeostaza naczyń krwionośnych, modulacja napięcia naczyń krwionośnych, regulacja wzrostu komórek i odkładania ECM, regulacja naczyń krwionośnych
Biochem/physiol Actions
Żyła
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek śródbłonka zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem HUVEC Culture Protocol.
Other Notes
Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)