Przejdź do
202-05N
Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy pępowinowej: HUAEC, noworodkowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2260,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilicus (normal arteries)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
2260,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human umbilicus (normal arteries)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki śródbłonka tętnicy pępowinowej (HUAEC) stanowią solidną platformę do odkrywania leków i badań związanych z regeneracją tkanek i miażdżycą. Komórki śródbłonka odgrywają kluczową rolę w homeostazie naczyniowej i napięciu ścian naczyń krwionośnych. Ponadto uczestniczą w agregacji płytek krwi i krzepnięciu. HUAEC wpływają również na aktywację limfocytów i aktywność chmoatrakcyjną.
Application
filtracja płynów, napięcie naczyń krwionośnych, hemostaza, rekrutacja neutrofili, transport hormonów, angiogeneza, zwężenie naczyń krwionośnych, rozszerzenie naczyń krwionośnych, kontrola ciśnienia krwi, proliferacja komórek, migracja, aktywacja limfocytów zależna od komórek śródbłonka, aktywność chemoatraktantów, aktywacja i hamowanie krzepnięcia.
Biochem/physiol Actions
Tętnica
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 15 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z protokołem HUAEC Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200-05N200P-05N252-05N
description
-
description
-
description
-
description
-
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
smooth muscle
biological source
human umbilicus (normal arteries)
biological source
human umbilicus (normal veins)
biological source
human umbilicus (normal veins)
biological source
human umbilicus (normal arteries)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
diabetes; stroke; cardiovascular diseases
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)