Przejdź do
200-05N
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej: HUVEC, noworodkowe
Synonim(y):
Komórki HUVEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human umbilicus (normal veins)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human umbilicus (normal veins)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC) stanowią klasyczny system modelowy do badania wielu aspektów funkcji śródbłonka i chorób, takich jak normalna, nienormalna i związana z nowotworem angiogeneza, stres oksydacyjny, niedotlenienie i szlaki związane ze stanem zapalnym w śródbłonku w warunkach normalnych i patologicznych, powikłania sercowo-naczyniowe związane z różnymi chorobami, sposób działania i efekty ochrony układu sercowo-naczyniowego różnych związków itp.
Application
angiogeneza, szlaki sygnałowe komórek, migracja, inwazja, czynniki wzrostu, tworzenie rurek, homeostaza naczyń krwionośnych, modulacja napięcia naczyń krwionośnych, regulacja wzrostu komórek i odkładania ECM, regulacja naczyń krwionośnych
Biochem/physiol Actions
Żyła
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek śródbłonka zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem HUVEC Culture Protocol.
Other Notes
Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200P-05N202-05NS200-05N
biological source
human umbilicus (normal veins)
biological source
human umbilicus (normal veins)
biological source
human umbilicus (normal arteries)
biological source
human blood vessels
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases; cancer
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)