Kluczowe dokumenty
249R-2
Sigma-Aldrich
Estrogen Receptor (EP1) Rabbit Monoclonal Primary Antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
100
300
500
forma przeciwciała
culture supernatant
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
EP1, monoclonal
producent / nazwa handlowa
Cell Marque
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Solution in Tris Buffer, pH 7.3-7.7, with 1% BSA and <0.1% Sodium Azide
Uwaga dotycząca przygotowania
Download the IFU specific to your product lot and formatNote: This requires a keycode which can be found on your packaging or product label.
Informacje prawne
Cell Marque is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)