Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
E29, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (247M-94), vial of 0.5 mL concentrate (247M-95), bottle of 1.0 mL predilute (247M-97), vial of 1.0 mL concentrate (247M-96), bottle of 7.0 mL predilute (247M-98)
Powiązane kategorie
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 247M-94 | 0841683130109 |
| 247M-98 | 0841683130147 |
| 247M-95 | 0841683130116 |
| 247M-96 | 0841683130123 |
| 247M-97 | 0841683130130 |