Merck
24660C
SAFC
EX-CELL® Sp2/0 Serum-Free Medium for Sp2/0 Cells
Animal-component free, Protein free, Chemically defined, without L-glutamine, without sodium bicarbonate, dry powder, suitable for cell culture
Produkcja farmaceutyczna
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.71
Poziom jakości
opis
for research or for further manufacturing use
Postać
dry powder
metody
cell culture | mammalian: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
Ilość
Formulated to contain 17.3 grams of powder per liter of medium.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Eukaryotic cell lines aid in complex post-translational modifications and folding of recombinant proteins. Find suitable recombinant protein production cell lines.
Eukariotyczne linie komórkowe pomagają w złożonych modyfikacjach potranslacyjnych i fałdowaniu rekombinowanych białek. Znajdź odpowiednie linie komórkowe do produkcji białek rekombinowanych.