Yes, this medium can be used for HUVEC.
Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 687,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
687,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Endothelial Cell Growth Medium v2 (500 ml) is an all-in-one-ready-to-use media that contains growth factors that facilitate accelerated growth.
Application
Preparation Note
contained in protocol
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life 6 mo. | shelf life - |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename Cell Applications, Inc | manufacturer/tradename - |
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Can this be used for HUVEC cells?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the FBS percentage for this media?
1 answer-
While the complete formulation of this product is considered proprietary, the medium contains 2% Fetal Bovine Serum, as well as VEGF, EGF, bFGF, IGF, Ascorbic acid, Hydrocortisone, Heparin.