Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 993,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
993,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
liquid
packaging
pkg of 500 ml
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV2 (gotowa do użycia)
Application
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV2 została opracowana do hodowli in vitro komórek śródbłonka z naczyń mikronaczyniowych, tętnicy wieńcowej i aorty. Pożywka została zoptymalizowana pod kątem pierwotnych komórek ludzkich, ale może być również stosowana do hodowli bydlęcych, świńskich, mysich, szczurzych i psich komórek śródbłonka z naczyń mikrokrążenia, a także różnych linii komórek śródbłonka.Zalecane dla:Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego skóry (HDMEC) Ludzkich komórek śródbłonka tętnicy wieńcowej (HCAEC) Ludzkich komórek śródbłonka aorty (HAoEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Ludzkich komórek śródbłonka mikronaczyniowego płuc (HPMEC) Komórki śródbłonka naczyń limfatycznych skóry (HDLEC) Komórki śródbłonka naczyń krwionośnych skóry (HDBEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń serca (HCMEC) Komórki śródbłonka mikronaczyń macicy (HUtMEC) Uwaga: Aby uzyskać najlepsze wyniki transfekcji, zalecamy stosowanie pożywki PromoCell MV2 do wzrostu komórek śródbłonka bez heparyny. Heparyna, zawarta we wszystkich innych naszych pożywkach do wzrostu komórek śródbłonka, może zmniejszać skuteczność transfekcji.
Packaging
Część systemu hodowli komórkowej oferowanego w różnych formatach:Pożywka hodowlana (gotowa do użycia): Zawiera pożywkę podstawową i suplementMixZestaw pożywki hodowlanej: Zawiera pożywkę podstawową i zestaw suplementówSupplementMix: Zawiera wszystkie suplementy pożywki wstępnie zmieszane w jednej fiolceSupplementPack: Zawiera wszystkie suplementy pożywki w pojedynczych fiolkach
Preparation Note
Końcowe stężenia suplementów po dodaniu do pożywki podstawowej: Płodowa surowica cielęca: 0,05 ml / ml Epidermalny czynnik wzrostu (rekombinowany ludzki): 5 ng / ml Podstawowy czynnik wzrostu fibroblastów (rekombinowany ludzki): 10 ng / ml Insulinopodobny czynnik wzrostu (Long R3 IGF): 20 ng / ml Czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego 165 (rekombinowany ludzki): 0,5 ng / ml Kwas askorbinowy: 1 µg / ml Hydrokortyzon: 0,2 µg / ml
Przechowywać Basal Medium w temperaturze od 4 do 8°C w ciemności, a SupplementMix lub SupplementPack w temperaturze -20°C natychmiast po dostarczeniu. Nie zamrażać Basal Medium. Przy prawidłowym przechowywaniu produkty są stabilne do daty ważności podanej na etykiecie. Po dodaniu suplementów do pożywki podstawowej okres przechowywania kompletnej pożywki wynosi 6 tygodni w temperaturze od 4 do 8°C. Nie zamrażać kompletnej pożywki. Do użytku należy podgrzać tylko porcję kompletnej pożywki, a pozostałą pożywkę przechowywać w lodówce w temperaturze od 4 do 8°C. Uwaga: SupplementMix i SupplementPack są dostarczane rozmrożone i mogą być zamrożone po dostarczeniu bez utraty aktywności.
Click here for more information.
Analysis Note
All lots of PromoCell Endothelial Cell Media MV/MV2 are subjected to comprehensive quality control tests using primary human endothelial cells. Each lot is checked for growth promoting activity, adherence rate, and typical morphology of the tested endothelial cells. Approved in-house lots of media are used as a reference. In addition, all lots of media have been tested for the absence of microbial contaminants (fungi, bacteria, mycoplasma).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| form liquid | form liquid | form liquid | form aqueous solution |
| packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 500 ml | packaging pkg of 1 kit | packaging pkg of 500 ml |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in dry ice | shipped in wet ice |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka MV 2
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?