Przejdź do
B211-500
Pożywka do wzrostu komórek śródbłonka bydlęcego (500 ml)
Synonim(y):
Podłoże do wzrostu śródbłonka
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
645,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
12352207
645,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
shelf life
6 mo.
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
General description
Pożywka do wzrostu bydlęcych komórek śródbłonka to gotowa do użycia pożywka typu "wszystko w jednym", która została starannie zoptymalizowana pod kątem właściwości i wymagań unikalnych dla bydlęcych komórek śródbłonka.
Application
Pożywka do hodowli komórek śródbłonka aorty bydlęcej (500 ml) została użyta do hodowli komórek śródbłonka aorty bydlęcej w celu zbadania wpływu obniżenia ciśnienia hydrostatycznego na komórki w hodowli.[1]
Preparation Note
zawarte w protokole
Analysis Note
Each lot was tested for the ability to support plating, spreading and proliferation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
211F-500211-500B911-500
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shelf life
6 mo.
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)