Przejdź do
S200-05N
Ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej: HUVEC: wstępnie przesiewane pod kątem angiogenezy i sygnalizacji VEGF, noworodkowe
Synonim(y):
Komórki HUVEC
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human blood vessels
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Endothelial
Relevant disease(s):
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases; cancer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human blood vessels
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Endothelial
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia dotyczące konkretnych partii nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Komórki śródbłonka (EC) wyściełają naczynia krwionośne całego układu krążenia, od aorty po naczynia włosowate, i działają jako bariera między krążącą krwią a resztą ściany naczynia / otaczających tkanek. Komórki śródbłonka biorą udział w procesach angiogenezy, waskulogenezy, wazoregulacji, krzepnięcia, fibrynolizy i selektywnej bariery dla krwi. Są one również zaangażowane w procesy patofizjologiczne, w tym choroby układu krążenia i rozwój nowotworów. Cell Applications, Inc. oferuje najszerszą gamę komórek śródbłonka z różnych łożysk naczyniowych. Dostępne są również dopasowane komórki mięśni gładkich uzyskane z tych samych tętnic.
Najczęściej stosowanymi ludzkimi komórkami śródbłonka są ludzkie komórki śródbłonka żyły pępowinowej (HUVEC), ludzkie komórki śródbłonka mikronaczyniowego (HMVEC) i ludzkie komórki śródbłonka aorty (HAOEC). Wybrane partie HUVEC, HMVEC i HAOEC zostały wstępnie przebadane w celu wykazania zależnej od stymulacji angiogenezy i kluczowych szlaków sygnałowych komórek śródbłonka (fosforylacja VEGFR, Akt, MAPK oraz ekspresja Tie2, eNOS, Axl i Etk/Bmx.
Sygnalizacja stymulowana przez VEGF we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Receptor VEGF-2 (VEGFR-2) jest głównym VEGF komórek śródbłonka. Sygnalizacja za pośrednictwem VEGFR-2 odgrywa kluczową rolę w angiogenezie, w tym w regulacji proliferacji, różnicowania, ruchu komórek i przeżycia komórek śródbłonka. Dimeryzacja receptora indukowana przez VEGF powoduje aktywację kinazy tyrozynowej VEGFR-2 i autofosforylację w określonym zestawie reszt tyrozynowych, które służą jako miejsca dokowania dla dalszych składników sygnałowych, prowadząc do aktywacji dalszych cząsteczek sygnałowych, w tym fosforylacji Akt i p44/42-MAPK.
Ekspresja biomarkerów sygnałowych we wstępnie przesiewanych komórkach śródbłonka
Wstępnie przesiewane komórki śródbłonka wyrażają następujące ważne biomarkery:
  • Tie2, receptorowa kinaza tyrozynowa o krytycznym znaczeniu dla przebudowy angiogenicznej, tworzenia kiełków, przeżycia komórek śródbłonka i procesów stabilizacji naczyń;
  • eNOS (śródbłonkowa syntaza tlenku azotu), enzym wytwarzający NO, który jest ważną cząsteczką sygnałową regulującą różnorodne zdarzenia fizjologiczne i jest wymagany do prawidłowego funkcjonowania śródbłonka;
  • Axl, receptorowa kinaza tyrozynowa, której ligandem jest czynnik przetrwania Gas6 (produkt genu 6 specyficznego dla zatrzymania wzrostu) związany z wieloma procesami, takimi jak przeżycie komórek, transmigracja leukocytów i tworzenie neointimy.
  • Etk/Bmx (śródbłonkowa/nabłonkowa kinaza tyrozynowa), członek rodziny Btk, uczestniczy w transdukcji sygnału stymulowanego przez receptory czynników wzrostu, receptory cytokin, receptory sprzężone z białkiem G, receptory antygenowe i integryny, i jest zaangażowany w adhezję komórek, migrację, proliferację i przeżycie.
Application
angiogeneza, szlaki sygnałowe komórek, migracja, inwazja, czynniki wzrostu, tworzenie rurek, homeostaza naczyń krwionośnych, modulacja napięcia naczyń krwionośnych, regulacja wzrostu komórek i odkładania ECM, regulacja naczyń krwionośnych
Biochem/physiol Actions
Naczynia krwionośne
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej dla komórek śródbłonka zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Zapoznaj się z protokołem HUVEC Culture Protocol.
Other Notes
Endothelial Cell Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
200P-05NC-12203200-05N
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cardiovascular diseases; cancer
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
arthritis; diabetes; cancer; cardiovascular diseases
biological source
human blood vessels
biological source
human umbilicus (normal veins)
biological source
human umbilical cord vein
biological source
human umbilicus (normal veins)
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Endothelial
morphology
Endothelial
morphology
( endothelial)
morphology
Endothelial
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
-
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)