Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 727,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4400,00 zł 3300,00 zł |
Informacje o tej pozycji
727,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
product line
Redi-Dri™
assay
≥98.0%
form
crystalline powder
quality
free-flowing
impurities
≤1.0% water (Karl Fischer)
pH
9.0-10.1 (20-25 °C, 1 M in water)
useful pH range
5.8-7.2
pKa (25 °C)
6.5
solubility
water: 500 mg/mL, clear, colorless to faint yellow or tan
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
OCCN(CCO)C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C8H19NO5/c10-3-1-9(2-4-11)8(5-12,6-13)7-14/h10-14H,1-7H2
InChI key
OWMVSZAMULFTJU-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% | assay ≥99% dry basis (titration) | assay - | assay ≥98.0% (titration) |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| product line Redi-Dri™ | product line - | product line - | product line - |
| form crystalline powder | form solid | form solid | form crystalline powder |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) - | application(s) advanced drug delivery |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BIS-TRIS
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?