Merck
12097
Sigma-Aldrich
Benzethonium hydroxide solution
suitable for tissue culture, ~1.0 M in methanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H43NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
429.64
Beilstein:
3915309
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
stężenie
~1.0 M in methanol
metody
tissue culture: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[OH-].CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCC[N+](C)(C)Cc2ccccc2)cc1
InChI
1S/C27H42NO2.H2O/c1-26(2,3)22-27(4,5)24-13-15-25(16-14-24)30-20-19-29-18-17-28(6,7)21-23-11-9-8-10-12-23;/h8-16H,17-22H2,1-7H3;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
USLZJBWCHRRIAQ-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Wodorotlenek benzetoniowy został wykorzystany w badaniu do oceny kinetyki wydalania (14)dwutlenku węgla ((14)CO(2)) przez florę komensalną jamy ustnej w celu teoretycznego zaproponowania optymalnych czasów pobierania oddechu do testu oddechowego (14) mocznika węglowego.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chander M Pathak et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 23(10), 1603-1607 (2008-05-01)
Previous studies have shown that while performing the (14)C-urea breath test ((14)C-UBT) for the detection of Helicobacter pylori (H. pylori), there is possibility of false-positive results due to the other urease producing bacteria present in oropharynx, if breath samples are