Przejdź do
104-05N
Ludzkie melanocyty naskórkowe: HEM, noworodkowe
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epidermal
Relevant disease(s):
metabolic disorders
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human neonatal foreskin (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metabolic disorders
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Melanocyty naskórka są komórkami produkującymi pigment zlokalizowanymi na podstawowym poziomie naskórka, gdzie oddziałują z keratynocytami poprzez procesy komórkowe zwane dendrytami. Melanina, pigment wytwarzany przez melanocyty i odpowiedzialny za kolor skóry, jest następnie przenoszony do keratynocytów, gdzie jest przechowywany w pęcherzykach zwanych melanosomami zlokalizowanymi wokół jądra, aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV. HEM zachowują swój charakterystyczny kształt w hodowli przez wiele pokoleń. Produkują melaninę i służą jako użyteczny model komórkowy do badań proliferacji i różnicowania melanocytów, a także progresji nowotworów melanocytarnych.
Application
produkcja melaniny, proliferacja melanocytów, różnicowanie
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • 3. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 30% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 12 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z protokołem HEM Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 30% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
104-05AC-14044102-05F
morphology
Epidermal
morphology
Epidermal
morphology
-
morphology
Epidermal
relevant disease(s)
metabolic disorders
relevant disease(s)
metabolic disorders
relevant disease(s)
-
relevant disease(s)
allergies; cancer
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
-
growth mode
Adherent
biological source
human neonatal foreskin (normal)
biological source
human skin (normal abdominal)
biological source
-
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
-
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)