Przejdź do
102-05F
Ludzkie keratynocyty naskórkowe: HEK, płodowe
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epidermal
Relevant disease(s):
allergies; cancer
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
allergies; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Keratynocyty naskórka stanowią 90% wszystkich komórek znajdujących się w naskórku, najbardziej zewnętrznej warstwie skóry. Wytwarzają keratynę, włókno pośrednie, w dużej mierze odpowiedzialne za funkcję barierową skóry. Poprzez interakcje z melanocytami naskórka, keratynocyty uzyskują melaninę i przechowują ją jako środek ochrony przed promieniowaniem UV.
HEK stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i chorób nabłonka, szczególnie tych związanych z biologią i toksykologią skóry, a także infekcją HPV.
Po wyhodowaniu na wkładkach i zapewnieniu interfejsu ciecz/powietrze, HEK może różnicować się w warstwowy nabłonek płaskonabłonkowy i służyć jako bardziej fizjologiczny model tkanki 3D do badań in vitro.
Application
Biologia i toksykologia skóry, gojenie ran, sztuczna skóra, proliferacja komórek, migracja, reakcja na promieniowanie UV
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokół kultury HEK.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
102-05N102-05A104-05N
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
biological source
human neonatal foreskin (normal)
relevant disease(s)
allergies; cancer
relevant disease(s)
allergies; cancer
relevant disease(s)
allergies; cancer
relevant disease(s)
metabolic disorders
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
morphology
Epidermal
morphology
Epidermal
morphology
Epidermal
morphology
Epidermal
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)