Przejdź do
104-05A
Ludzkie melanocyty naskórkowe: HEM, dorosły
Synonim(y):
Komórki HEM
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human skin (normal abdominal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epidermal
Relevant disease(s):
metabolic disorders
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
human skin (normal abdominal)
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
metabolic disorders
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Melanocyty naskórka są komórkami produkującymi pigment zlokalizowanymi na podstawowym poziomie naskórka, gdzie oddziałują z keratynocytami poprzez procesy komórkowe zwane dendrytami. Melanina, pigment wytwarzany przez melanocyty i odpowiedzialny za kolor skóry, jest następnie przenoszony do keratynocytów, gdzie jest przechowywany w pęcherzykach zwanych melanosomami zlokalizowanymi wokół jądra, aby zapewnić ochronę przed promieniowaniem UV. HEM zachowują swój charakterystyczny kształt w hodowli przez wiele pokoleń. Produkują melaninę i służą jako użyteczny model komórkowy do badań proliferacji i różnicowania melanocytów, a także progresji nowotworów melanocytarnych.
Application
produkcja melaniny, proliferacja melanocytów, różnicowanie
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • 2. pasaż, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 30% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 12 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z protokołem HEM Culture Protocol.
Other Notes
Basal Medium containing 30% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
104-05N502-05A102-05A
biological source
human skin (normal abdominal)
biological source
human neonatal foreskin (normal)
biological source
human bronchi (normal surface epithelium)
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
relevant disease(s)
metabolic disorders
relevant disease(s)
metabolic disorders
relevant disease(s)
asthma; autoimmune diseases; cardiovascular diseases
relevant disease(s)
allergies; cancer
morphology
Epidermal
morphology
Epidermal
morphology
epithelial
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
karyotype
2n = 46
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)