Merck
102-05A
Ludzkie keratynocyty naskórkowe: HEK, dorosłe
Synonim(y):
Komórki HEK
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.81
UNSPSC Code:
41106514
Biological source:
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Growth mode:
Adherent
Morphology:
Epidermal
Relevant disease(s):
allergies; cancer
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
allergies; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Zamówienia na konkretne partie nie mogą być składane przez Internet. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym.
Keratynocyty naskórka stanowią 90% wszystkich komórek znajdujących się w naskórku, najbardziej zewnętrznej warstwie skóry. Wytwarzają keratynę, włókno pośrednie, w dużej mierze odpowiedzialne za funkcję barierową skóry. Poprzez interakcje z melanocytami naskórka, keratynocyty uzyskują melaninę i przechowują ją jako środek ochrony przed promieniowaniem UV.
HEK stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i chorób nabłonka, szczególnie tych związanych z biologią i toksykologią skóry, a także infekcją HPV.
Po wyhodowaniu na wkładkach i zapewnieniu interfejsu ciecz/powietrze, HEK może różnicować się w warstwowy nabłonek płaskonabłonkowy i służyć jako bardziej fizjologiczny model tkanki 3D do badań in vitro.
Application
Biologia i toksykologia skóry, gojenie ran, sztuczna skóra, proliferacja komórek, migracja, reakcja na promieniowanie UV
Biochem/physiol Actions
Skóra
Preparation Note
  • Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
  • Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Prosimy o zapoznanie się z Protokół kultury HEK.
Other Notes
Basal Medium containing 10% FBS & 10% DMSO
Disclaimer
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)