Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
biological source
human neonatal foreskin or adult skin (normal)
Quality Segment
packaging
pkg of 500,000 cells
manufacturer/tradename
Cell Applications, Inc
growth mode
Adherent
karyotype
2n = 46
morphology
Epidermal
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
relevant disease(s)
allergies; cancer
shipped in
dry ice
storage temp.
−196°C
General description
Keratynocyty naskórka stanowią 90% wszystkich komórek znajdujących się w naskórku, najbardziej zewnętrznej warstwie skóry. Wytwarzają keratynę, włókno pośrednie, w dużej mierze odpowiedzialne za funkcję barierową skóry. Poprzez interakcje z melanocytami naskórka, keratynocyty uzyskują melaninę i przechowują ją jako środek ochrony przed promieniowaniem UV.
HEK stanowią doskonały system modelowy do badania wielu aspektów funkcji i chorób nabłonka, szczególnie tych związanych z biologią i toksykologią skóry, a także infekcją HPV.
Po wyhodowaniu na wkładkach i zapewnieniu interfejsu ciecz/powietrze, HEK może różnicować się w warstwowy nabłonek płaskonabłonkowy i służyć jako bardziej fizjologiczny model tkanki 3D do badań in vitro.
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
- Hodowla pierwotna, >500 000 komórek w pożywce podstawowej zawierającej 10% FBS i 10% DMSO
- Może być hodowany przez co najmniej 16 podwojeń
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable | technique(s) cell culture | mammalian: suitable |
| relevant disease(s) allergies; cancer | relevant disease(s) allergies; cancer | relevant disease(s) allergies; cancer | relevant disease(s) - |
| biological source human neonatal foreskin or adult skin (normal) | biological source human neonatal foreskin or adult skin (normal) | biological source human neonatal foreskin or adult skin (normal) | biological source human foreskin (juvenile epidermis) |
| morphology Epidermal | morphology Epidermal | morphology Epidermal | morphology ( epidermal) |
| growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode Adherent | growth mode - |
| karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype 2n = 46 | karyotype - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?