Key Documents
00289
Anti-Rabbit IgG−Abberior® STAR 512 antibody produced in goat
for STED application
Synonim(y):
Abberior® STAR 512-Anti-Rabbit IgG antibody produced in goat
About This Item
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~1 mg/mL
fluorescencja
λex 511 nm; λem 530 nm in PBS, pH 7.4
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Photophysical properties (carboxylic acid):
Absorption Maximum, λex [nm]: 511 (PBS pH 7.4), 512 (H2O), 517 (MeOH)
Extinction Coefficient, εmax [M-1cm-1]: 85 000 (PBS pH 7.4), 92 000 (H2O), 95 000 (MeOH)
Correction Factor, CF260 = ε260/εmax: 0,24 (PBS pH 7.4)
Correction Factor, CF280 = ε280/εmax: 0,07 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Maximum, λem [nm]: 530 (PBS pH 7.4), 530 (H2O), 533 (MeOH)
Recommended STED Wavelength, λ [nm]: 590 - 610
Fluorescence Quantum Yield, λ: 0,82 (PBS pH 7.4)
Fluorescence Lifetime, τ [ns]: 4,1 (PBS pH 7.4)
Przydatność
Komentarz do analizy
unconjugated dye ≤5% of total fluorescence
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3