Merck
C3014
Sigma-Aldrich
Activated charcoal
greener alternative
untreated, granular, 20-60 mesh
Synonim(y):
Charcoal activated
Wybierz wielkość
500 G
202,00 zł
2.5 KG
641,00 zł
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 G
202,00 zł
2.5 KG
641,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12.01
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
11101522
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
SB.52
202,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Formularz
untreated, granular
temp. samozapłonu
842 °F
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
wielkość cząstki
20-60 mesh
mp
3550 °C (lit.)
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Naszym celem jest dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Węgiel aktywowany (węgiel aktywny) został użyty:
  • Jako adsorbent p-krezolu w bulionie fermentacyjnym podczas jego syntezy z p-hydroksyfenylooctanu katalizowanej przez dekarboksylazę p-hydroksyfenylooctanu.[1]
  • W celu utworzenia filtra z węgla drzewnego we wkładzie Drierite do usuwania związków organicznych z powietrza w systemie dostarczania zapachów.[2]
  • Jako sorbent organiczny do badania równowagi adsorpcji amoniaku gazowego.[3]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kevin C Daly et al.
PloS one, 8(11), e81863-e81863 (2013-11-28)
Sensory systems sample the external world actively, within the context of self-motion induced disturbances. Mammals sample olfactory cues within the context of respiratory cycles and have adapted to process olfactory information within the time frame of a single sniff cycle.
In-situ product recovery as a strategy to increase product yield and mitigate product toxicity.
Ng YL and Kuek YY
Open Biotechnology Journal, 7, 15-22 (2013)
Adsorption equilibria of ammonia gas on inorganic and organic sorbents at 298.15 K.
Helminen J, et al.
Journal of Chemical and Engineering Data, 46(2), 391-399 (2001)
Yin Wang et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 111(1), 533-538 (2013-12-25)
Stomatal pores surrounded by a pair of guard cells in the plant epidermis control gas exchange between plants and the atmosphere in response to light, CO2, and the plant hormone abscisic acid. Light-induced stomatal opening is mediated by at least
Nathalie Butt et al.
Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, 23(4), 936-943 (2013-07-20)
A typical way to quantify aboveground carbon in forests is to measure tree diameters and use species-specific allometric equations to estimate biomass and carbon stocks. Using "citizen scientists" to collect data that are usually time-consuming and labor-intensive can play a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the source of this activated carbon? Is it coconut based; coal based; lignite based, etc.?
    1 answer
    1. This item is chemically manufactured from raw materials of plant origin. The species is not identified and may vary.
      Helpful?
  2. I would like to know the surface area and the pore size of this product?
    1 answer
    1. Unfortunately, the pore size, pore volume and surface area of each lot of Product C3014 are not determined.
      A surface area of at least 1000 square meters per gram is typical for activated charcoal/activated carbon.