The total surface area for this product is 875 m²/g.
Kluczowe dokumenty
22874
Activated Charcoal Norit®
Norit® PK 1-3, from peat, steam activated, granular
Synonim(y):
Charcoal activated Norit®
Wybierz wielkość
253,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
253,00 zł
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
peat
Poziom jakości
Formularz
granular
jakość
steam activated
producent / nazwa handlowa
Norit® PK 1-3
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
wielkość cząstki
1-3 mm
kategoria ekologicznej alternatywy
, Enabling
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
-
What is the surface area of this activated carbon?
1 answer-
Helpful?
-
-
I would like to know the surface area and the pore size of this product?
1 answer-
Unfortunately, the surface area and pore size of Product 22874 are not tested as per the associated Certificate of Analysis. There is no lot specific value available. The reference value is 875 m2/g for surface area.