Kluczowe dokumenty
221341
Sodium nitrate
ACS reagent, ≥99.0%
Synonim(y):
Chile salpeter
Wybierz wielkość
271,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
271,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
agency
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 300
Próba
≥99.0%
Formularz
powder or crystals
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pH
5.5-8.3 (25 °C, 5%)
mp
306 °C (dec.) (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.001%
iodate (IO3-): ≤5 ppm
nitrite (NO2-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤3 ppm
Mg: ≥0.002%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
Zastosowanie
PFAS testing
ciąg SMILES
[Na+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Klucz InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.