Kluczowe dokumenty
Z805076
Specac® Omni Cell windows
Polyethylene, 41mm x 23mm x 3mm, for Omni Cell
Wybierz wielkość
2 EA
1790,00 zł
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1790,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.32
1790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
polyethylene
opakowanie
pkg of 2 ea
producent / nazwa handlowa
Specac Ltd
metody
IR spectroscopy: suitable
rozmiar
41 mm × 23 mm , rectangular
Opis ogólny
Okienka 7518 Omni Cell [polietylen, 41 mm x 23 mm x 3 mm] to akcesoria przeznaczone głównie do użytku z demontowalnym systemem kuwet 7518 Omni Cell do analizy spektroskopowej IR cieczy, mul, past i próbek folii wylewanych.
Kompatybilność
These windows require the additional spacer for thin windows Z805173
Informacje prawne
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
wyposażenie dodatkowe
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)