Kluczowe dokumenty
Y0002034
Podophyllotoxin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Podophyllotoxin
Wybierz wielkość
628,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
628,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
podophyllotoxin
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
183-184 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc(cc(OC)c1OC)[C@H]2C3C(COC3=O)[C@@H](O)c4cc5OCOc5cc24
InChI
1S/C22H22O8/c1-25-16-4-10(5-17(26-2)21(16)27-3)18-11-6-14-15(30-9-29-14)7-12(11)20(23)13-8-28-22(24)19(13)18/h4-7,13,18-20,23H,8-9H2,1-3H3/t13-,18+,19-,20-/m0/s1
Klucz InChI
YJGVMLPVUAXIQN-XVVDYKMHSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)