Y0001654
Zidovudine impurity D
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Triphenylmethanol, Triphenylcarbinol, Trityl alcohol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
zidovudine
producent / nazwa handlowa
EDQM
tw
360 °C (lit.)
mp
160-163 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
Klucz InChI
LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta