Kluczowe dokumenty
Y0001583
Alimemazine hemitartrate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
15 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22N2S · 0.5C4H6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
373.49
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
alimemazine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
S4c5c(cccc5)N(c6c4cccc6)CC(CN(C)C)C.S1c2c(cccc2)N(c3c1cccc3)CC(CN(C)C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/2C18H22N2S.C4H6O6/c2*1-14(12-19(2)3)13-20-15-8-4-6-10-17(15)21-18-11-7-5-9-16(18)20;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-11,14H,12-13H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Klucz InChI
AJZJIYUOOJLBAU-CEAXSRTFSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Alimemazine hemitartrate EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potentiation of radiation response of a mouse fibrosarcoma by phenothiazine drugs.
K C George et al.
Indian journal of experimental biology, 22(6), 305-307 (1984-06-01)
ABC of 1 to 7. Sleep problems.
H B Valman
British medical journal (Clinical research ed.), 283(6288), 422-423 (1981-08-08)
Alterations in intracranial pressure following ketamine anesthesia in hydrocephalic children.
H L Kaul et al.
Indian journal of pediatrics, 51(408), 25-28 (1984-01-01)
K A Payne et al.
Acta anaesthesiologica Belgica, 43(3), 173-179 (1992-01-01)
One hundred and twenty-three male children, aged one to ten years, were studied to determine the influence of premedication on changes in patterns of behaviour following hospitalization for repair of inguinal hernias. Four comparable groups were selected for premedication regimen:
N Richman
Journal of child psychology and psychiatry, and allied disciplines, 26(4), 591-598 (1985-07-01)
A double-blind trial using trimeprazine tartrate was carried out in 22 children with severe waking problems. On parental verbal reports sleep was significantly improved on the drug compared with the original baseline and the placebo, but diaries kept by the