Kluczowe dokumenty
Y0001536
Fludarabine for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Fludarabine phosphate, 2-Fluoro-9-(5-O-phosphono-β-D-arabinofuranosyl)-9H-purin-6-amine
Wybierz wielkość
15 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
15 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13FN5O7P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
365.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fludarabine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Fc1nc2[n](cnc2c(n1)[N+H3])C3OC(C(C3O)O)CO[P](=O)([O-])O
InChI
1S/C10H13FN5O7P/c11-10-14-7(12)4-8(15-10)16(2-13-4)9-6(18)5(17)3(23-9)1-22-24(19,20)21/h2-3,5-6,9,17-18H,1H2,(H2,12,14,15)(H2,19,20,21)
Klucz InChI
GIUYCYHIANZCFB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Fludarabine for system suitability EP Wzorzec referencyjny przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fludarabine phosphate: a new active agent in hematologic malignancies.
M J Keating et al.
Seminars in hematology, 31(1), 28-39 (1994-01-01)
H G Chun et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 9(1), 175-188 (1991-01-01)
Fludarabine phosphate is the 2-fluoro, 5'-monophosphate derivative of vidarabine (ara-A) with the advantages of resistance to deamination by adenosine deaminase (ADA) and improved solubility. The mechanism of cytotoxic action of the compound appears to involve metabolic conversion to the active
D D Von Hoff
Seminars in oncology, 17(5 Suppl 8), 33-38 (1990-10-01)
There have been six different phase I trials of Fludara I.V. (fludarabine phosphate) in patients with solid tumors and three different phase I trials of Fludara I.V. in patients with acute leukemia. In addition, one trial of the agent given
G Rodriguez
Investigational new drugs, 12(2), 75-92 (1994-01-01)
Fludarabine phosphate is a purine antimetabolite approved for use in the management of patients with chronic lymphocytic leukemia. Fludarabine works primarily by inhibiting DNA synthesis. The compound also possesses lymphocytotoxic activity with preferential activity toward T-lymphocytes. Initial preclinical studies demonstrated
Fludarabine phosphate in lymphoma: an important new therapeutic agent.
P McLaughlin et al.
Cancer treatment and research, 85, 3-14 (1996-01-01)