Merck
Y0001473
Goserelin for NMR identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Goserelin acetate, [D-Ser(tBu)6,Azagly10]-LHRH acetate salt
Wybierz wielkość
14 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
14 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C59H84N18O14
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1269.41
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
goserelin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](NC(=O)[C@@H](COC(C)(C)C)NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)NC(=O)[C@H](Cc4c[nH]cn4)NC(=O)[C@@H]5CCC(=O)N5)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)NNC(N)=O
InChI
1S/C59H84N18O14.C2H4O2/c1-31(2)22-40(49(82)68-39(12-8-20-64-57(60)61)56(89)77-21-9-13-46(77)55(88)75-76-58(62)90)69-54(87)45(29-91-59(3,4)5)74-50(83)41(23-32-14-16-35(79)17-15-32)70-53(86)44(28-78)73-51(84)42(24-33-26-65-37-11-7-6-10-36(33)37)71-52(85)43(25-34-27-63-30-66-34)72-48(81)38-18-19-47(80)67-38;1-2(3)4/h6-7,10-11,14-17,26-27,30-31,38-46,65,78-79H,8-9,12-13,18-25,28-29H2,1-5H3,(H,63,66)(H,67,80)(H,68,82)(H,69,87)(H,70,86)(H,71,85)(H,72,81)(H,73,84)(H,74,83)(H,75,88)(H4,60,61,64)(H3,62,76,90);1H3,(H,3,4)/t38-,39-,40-,41-,42-,43-,44-,45+,46-;/m0./s1
Klucz InChI
IKDXDQDKCZPQSZ-JHYYTBFNSA-N
informacje o genach
human ... GNRHR(2798)
Amino Acid Sequence
Glp-His-Trp-Ser-Tyr-Ser(tBu)-Leu-Arg-Pro-azaGly-NH2
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Goserelina do identyfikacji NMR Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Goserelin is a synthetic analog of LHRH (leutinizing hormone releasing hormone). Goserelin is a LHRH agonist It is used in prostate cancer and breast cancer therapies and also in the treatment of endometriosis.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Steven P Schwendeman et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 190, 240-253 (2014-06-15)
Biodegradable, injectable depot formulations for long-term controlled drug release have improved therapy for a number of drug molecules and led to over a dozen highly successful pharmaceutical products. Until now, success has been limited to several small molecules and peptides
Halle C F Moore et al.
The New England journal of medicine, 372(10), 923-932 (2015-03-05)
Ovarian failure is a common toxic effect of chemotherapy. Studies of the use of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) agonists to protect ovarian function have shown mixed results and lack data on pregnancy outcomes. We randomly assigned 257 premenopausal women with operable
Jie Wang et al.
Molecular pharmaceutics, 12(3), 966-973 (2015-01-24)
A major barrier to successful oral delivery of peptide and protein molecules is their inherent instability in the lumen of the gastrointestinal tract. The aim of this study was to determine the stability of 17 disparate peptide drugs (insulin, calcitonin