Merck
Y0001394
Fusidic acid for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Fusidic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C31H48O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
516.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Nie można obecnie kupić produktu Y0001394. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
fusidic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])([C@H](O)C[C@@]4([H])\C([C@H](C[C@]34C)OC(C)=O)=C(/CC\C=C(\C)C)C(O)=O)[C@@]1(C)CC[C@@H](O)[C@H]2C
InChI
1S/C31H48O6/c1-17(2)9-8-10-20(28(35)36)26-22-15-24(34)27-29(5)13-12-23(33)18(3)21(29)11-14-30(27,6)31(22,7)16-25(26)37-19(4)32/h9,18,21-25,27,33-34H,8,10-16H2,1-7H3,(H,35,36)/b26-20-/t18-,21-,22-,23+,24+,25-,27-,29-,30-,31-/m0/s1
Klucz InChI
IECPWNUMDGFDKC-MZJAQBGESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas fusydynowy do identyfikacji szczytowej Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells. Inhibits protein synthesis in prokaryotes by inhibiting the ribosome-dependent activity of G factor and translocation of peptidyl-tRNA.
Suppresses nitric oxide lysis of pancreatic islet cells; inhibits protein synthesis in prokaryotes.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
J Turnidge
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S23-S34 (1999-10-21)
Fusidic acid comes in a variety of formulations for oral, intravenous and topical use. After oral administration of 500 mg Cmax values range from 14.5-3.3 mg/l and an elimination half-life of 8.9-11.0 h. Similar values are obtained with intravenous administration
M Whitby
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S17-S22 (1999-10-21)
The in vitro activity of fusidic acid against Staphylococcus aureus is confirmed in clinical studies which demonstrate that this antibiotic in combination with other agents, particularly beta-lactams, is efficacious in non-MRSA septicaemia. Some reports suggest that fusidic acid when used
M Whitby
International journal of antimicrobial agents, 12 Suppl 2, S67-S71 (1999-10-21)
The emergence of MRSA in the 1960s coincided with the introduction of fusidic acid. Since that time, the antibiotic has been widely used against this organism, both in the 1960s and 1970s and against the more modern multi-resistant version of
David J Farrell et al.
Clinical infectious diseases : an official publication of the Infectious Diseases Society of America, 52 Suppl 7, S487-S492 (2011-05-13)
Fusidic acid binds to elongation factor G (EF-G), preventing its release from the ribosome, thus stalling bacterial protein synthesis. In staphylococci, high-level fusidic acid resistance is usually caused by mutations in the gene encoding EF-G, fusA, and low-level resistance is
D Dobie et al.
Archives of disease in childhood, 89(1), 74-77 (2004-01-08)
This review summarises current knowledge of the microbiological and clinical aspects of fusidic acid resistance in Staphylococcus aureus, and makes recommendations about fusidic acid prescribing and further research.