Merck
Y0001300
Sodium cromoglicate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Cromolyn sodium salt, Cromoglycate, Cromoglycic acid
Wybierz wielkość
20 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
C23H14O11Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sodium cromoglicate
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
Klucz InChI
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kromoglikan sodu dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Cromolyn blocks the release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eyal Zur
International journal of pharmaceutical compounding, 16(5), 386-393 (2012-10-18)
Sodium cromoglicate (cromolyn sodium) is a very well-known medicine that has been used for many years for various allergic conditions. The topical use of this medicine is less known, and there are no commercial medicines of cream, gel, or lotion
Lindsey L Kennedy et al.
Laboratory investigation; a journal of technical methods and pathology, 94(12), 1406-1418 (2014-11-05)
Cholangiopathies are characterized by dysregulation of the balance between biliary growth and loss. We have shown that histamine (HA) stimulates biliary growth via autocrine mechanisms. To evaluate the paracrine effects of mast cell (MC) stabilization on biliary proliferation, sham or
Yuan-yuan Ma et al.
Inflammation research : official journal of the European Histamine Research Society ... [et al.], 63(7), 527-537 (2014-03-08)
Mast cell (MC) degranulation can break peripheral immune tolerance. However, its mechanism remains unclear. Our goal was to study the stabilization of MC membranes by heme oxygenase-1 (HO-1) in order to influence dendritic cell (DC) function. Mast cells and dendritic
Fuat Bicer et al.
American journal of physiology. Renal physiology, 308(2), F103-F113 (2014-09-12)
The cause of chronic pelvic pain in interstitial cystitis/painful bladder syndrome (IC/PBS) remains unclear; autoimmunity is a possible etiology. We have recently shown that injection of a single immunogenic peptide of uroplakin 3A (UPK3A 65-84) induces experimental autoimmune cystitis (EAC)
Craig M McKittrick et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 35(4), 638-647 (2015-01-08)
Blood brain barrier (BBB) breakdown and neuroinflammation are key events in ischemic stroke morbidity and mortality. The present study investigated the effects of mast cell deficiency and stabilization on BBB breakdown and neutrophil infiltration in mice after transient middle cerebral